Drukuj
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302264-1G PC302264-5G PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA 464 PLN
APOSPC302264-1G APOSPC302264-5G APOSPC302264-10G
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025364
Numer CAS: 881189-62-4