Drukuj
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302262-1G PC302262-5G PC302262-25G
APOSPC302262-1GEA 110 PLN
APOSPC302262-1G APOSPC302262-5G APOSPC302262-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Temp. topnienia: 45…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832280
Numer CAS: 934180-47-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III