Drukuj
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302261-1G PC302261-5G
APOSPC302261-1GEA 522 PLN
APOSPC302261-1G APOSPC302261-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06213551
Numer CAS: 771572-43-1
Jednostka: 2735
ADR: 8 III