Drukuj
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302259-1G PC302259-5G PC302259-10G
APOSPC302259-1GEA 737 PLN
APOSPC302259-1G APOSPC302259-5G APOSPC302259-10G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832326
Numer CAS: 1017779-04-2