Drukuj
2-Metoksy-4-(trifluorometylo)fenyloacetonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 795 PLN
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Metoksy-4-(trifluorometylo)fenyloacetonitryl 97%
2-Metoksy-4-(trifluorometylo)fenyloacetonitryl
Formuła: C₁₀H₈F₃NO
Temp. topnienia: 75…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832352
Numer CAS: 1017779-20-2