Drukuj
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302244-1G PC302244-5G
APOSPC302244-1GEA 435 PLN
APOSPC302244-1G APOSPC302244-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₈F₄O
MW: 208.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687197
Numer CAS: 1323966-16-0