Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302233-25G PC302233-5G PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA 3690 PLN
APOSPC302233-25G APOSPC302233-5G APOSPC302233-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆ClFO₃
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115942
Numer CAS: 886499-40-7