Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302232-5G PC302232-10G PC302232-1G
APOSPC302232-5GEA 650 PLN
APOSPC302232-5G APOSPC302232-10G APOSPC302232-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆ClFO₂
Temp. topnienia: 105…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115941
Numer CAS: 149949-29-1