Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302231-5G PC302231-1G PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA 319 PLN
APOSPC302231-5G APOSPC302231-1G APOSPC302231-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. topnienia: 124…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06208254
Numer CAS: 2376-00-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III