Drukuj
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
PC302229-1G PC302229-5G PC302229-10G
APOSPC302229-1GEA 1740 PLN
APOSPC302229-1G APOSPC302229-5G APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formuła: C₇H₄ClF₅O₂S
MW: 282.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22988931
Numer CAS: 1431329-70-2