Drukuj
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302227-1G PC302227-5G PC302227-10G
APOSPC302227-1GEA 110 PLN
APOSPC302227-1G APOSPC302227-5G APOSPC302227-10G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₆BrClF₂O
MW: 271.49 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832368
Numer CAS: 1017779-54-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II