Drukuj
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 679 PLN
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formuła: C₉H₄Cl₂F₃N
Temp. topnienia: 49…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832275
Numer CAS: 1017777-89-7