Drukuj
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302220-1G PC302220-5G PC302220-10G
APOSPC302220-1GEA 679 PLN
APOSPC302220-1G APOSPC302220-5G APOSPC302220-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄Cl₂F₃N
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832277
Numer CAS: 1017777-92-2