Drukuj
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302203-1G PC302203-5G PC302203-25G
APOSPC302203-1GEA 406 PLN
APOSPC302203-1G APOSPC302203-5G APOSPC302203-25G
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201030
Numer CAS: 1373921-01-7