Drukuj
Kwas 3-chloro-5-(trifluorometylo)fenylooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302198-1G PC302198-5G PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA 189 PLN
APOSPC302198-1G APOSPC302198-5G APOSPC302198-10G
Kwas 3-chloro-5-(trifluorometylo)fenylooctowy 98%
Kwas 3-chloro-5-(trifluorometylo)fenylooctowy
Formuła: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115851
Numer CAS: 886496-99-7