Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302193-1G PC302193-5G
APOSPC302193-1GEA 1310 PLN
APOSPC302193-1G APOSPC302193-5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄ClF₄N
MW: 213.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519381
Numer CAS: 1092461-38-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III