Drukuj
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302190-1G PC302190-250MG
APOSPC302190-1GEA 1860 PLN
APOSPC302190-1G APOSPC302190-250MG
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formuła: C₁₁H₁₀F₄O₂
MW: 250.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201076
Numer CAS: 1373920-73-0