Drukuj
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 2030 PLN
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃Cl₂FO₂
Temp. topnienia: 150…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025382
Numer CAS: 916420-62-7