Drukuj
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302186-25G PC302186-5G PC302186-1G
APOSPC302186-25GEA 2000 PLN
APOSPC302186-25G APOSPC302186-5G APOSPC302186-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃Cl₂FO
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025381
Numer CAS: 916420-61-6