Drukuj
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 1330 PLN
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₄
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115966
Numer CAS: 848947-91-1