Drukuj
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 522 PLN
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆ClF₃O₂
Temp. topnienia: 149…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660234
Numer CAS: 886500-31-8