Drukuj
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302167-25G PC302167-5G PC302167-1G
APOSPC302167-25GEA 2480 PLN
APOSPC302167-25G APOSPC302167-5G APOSPC302167-1G
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene
Formuła: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660158
Numer CAS: 874285-21-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II