Drukuj
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302166-5G PC302166-1G
APOSPC302166-5GEA 327 PLN
APOSPC302166-5G APOSPC302166-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Formuła: C₆H₃BrClFO
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115954
Numer CAS: 886499-83-8