Drukuj
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302154-5G PC302154-1G
APOSPC302154-5GEA 464 PLN
APOSPC302154-5G APOSPC302154-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂N
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660243
Numer CAS: 508203-48-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III