Drukuj
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
PC302116-1G PC302116-5G PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA 276 PLN
APOSPC302116-1G APOSPC302116-5G APOSPC302116-10G
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832241
Numer CAS: 1000520-92-2