Drukuj
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC302115-25G PC302115-5G PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA 592 PLN
APOSPC302115-25G APOSPC302115-5G APOSPC302115-100G
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formuła: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972879
Numer CAS: 369-32-4