Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC302114-1G PC302114-5G
APOSPC302114-1GEA 487 PLN
APOSPC302114-1G APOSPC302114-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201069
Numer CAS: 1373920-61-6