Drukuj
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302099-1G PC302099-5G
APOSPC302099-1GEA 501 PLN
APOSPC302099-1G APOSPC302099-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398596
Numer CAS: 853367-87-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III