Drukuj
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzoic acid
PC302097-1G PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA 348 PLN
APOSPC302097-1G APOSPC302097-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660225
Numer CAS: 886499-94-1