Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302090-1G PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA 1100 PLN
APOSPC302090-1G APOSPC302090-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09924313
Numer CAS: 1000530-58-4
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III