Drukuj
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
PC302087-1G PC302087-5G PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA 435 PLN
APOSPC302087-1G APOSPC302087-5G APOSPC302087-250MG
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.58 g/mol
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660337
Numer CAS: 886761-66-6