Drukuj
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302079-1G PC302079-5G PC302079-10G
APOSPC302079-1GEA 627 PLN
APOSPC302079-1G APOSPC302079-5G APOSPC302079-10G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832325
Numer CAS: 1017779-01-9