Drukuj
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302078-1G PC302078-5G PC302078-25G PC302078-100G
APOSPC302078-1GEA 348 PLN
APOSPC302078-1G APOSPC302078-5G APOSPC302078-25G APOSPC302078-100G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832315
Numer CAS: 1017778-77-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II