Drukuj
2-Fluoro-p-anisidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-4-anisidine, 2-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-3-fluoroanisole
PC302074-1G PC302074-5G PC302074-10G
APOSPC302074-1GEA 110 PLN
APOSPC302074-1G APOSPC302074-5G APOSPC302074-10G
2-Fluoro-p-anisidine 98%
2-Fluoro-p-anisidine
Formuła: C₇H₈FNO
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00047827
Numer CAS: 458-52-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III