Drukuj
Kwas 4-chloro-3-(trifluorometylo)fenylooctowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302061-1G PC302061-5G PC302061-10G PC302061-25G
APOSPC302061-1GEA 168 PLN
APOSPC302061-1G APOSPC302061-5G APOSPC302061-10G APOSPC302061-25G
Kwas 4-chloro-3-(trifluorometylo)fenylooctowy 97%
Kwas 4-chloro-3-(trifluorometylo)fenylooctowy
Formuła: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116012
Numer CAS: 22902-86-9