Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302060-1G PC302060-5G PC302060-25G
APOSPC302060-1GEA 305 PLN
APOSPC302060-1G APOSPC302060-5G APOSPC302060-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formuła: C₇H₄ClF₃O₂
MW: 212.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660247
Numer CAS: 886500-85-2