Drukuj
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-butoxy-2,6-difluoro-benzylalcohol
PC302057-1G PC302057-5G
APOSPC302057-1GEA 290 PLN
APOSPC302057-1G APOSPC302057-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₁₁H₁₄F₂O₂
MW: 216.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201020
Numer CAS: 438050-19-2