Drukuj
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302052-1G PC302052-25G
APOSPC302052-1GEA 110 PLN
APOSPC302052-1G APOSPC302052-25G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.5909 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115850
Numer CAS: 886496-95-3