Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302047-1G PC302047-5G
APOSPC302047-1GEA 627 PLN
APOSPC302047-1G APOSPC302047-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250.60 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519328
Numer CAS: 1092460-80-4