Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC302046-1G PC302046-5G PC302046-10G PC302046-25G
APOSPC302046-1GEA 110 PLN
APOSPC302046-1G APOSPC302046-5G APOSPC302046-10G APOSPC302046-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃ClF₃N
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972703
Numer CAS: 1092460-79-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III