Drukuj
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,6-Difluor-4-hydroxyanisole
PC302037-1G PC302037-5G PC302037-25G
APOSPC302037-1GEA 472 PLN
APOSPC302037-1G APOSPC302037-5G APOSPC302037-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115918
Numer CAS: 443-42-5