Drukuj
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302035-1G PC302035-5G PC302035-10G
APOSPC302035-1GEA 153 PLN
APOSPC302035-1G APOSPC302035-5G APOSPC302035-10G
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₈ClFO₂
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116058
Numer CAS: 881189-65-7