Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302032-1G PC302032-5G PC302032-25G
APOSPC302032-1GEA 464 PLN
APOSPC302032-1G APOSPC302032-5G APOSPC302032-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205858
Numer CAS: 773133-16-7