Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 174 PLN
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06409082
Numer CAS: 34636-92-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III