Drukuj
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302015-1G PC302015-5G
APOSPC302015-1GEA 464 PLN
APOSPC302015-1G APOSPC302015-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226279
Numer CAS: 6656-72-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III