Drukuj
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,4-Difluor-2-hydroxyanisole
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 604 PLN
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.12 g/mol
Temp. topnienia: 44…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116024
Numer CAS: 186306-70-7