Drukuj
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302008-1G PC302008-5G
APOSPC302008-1GEA 714 PLN
APOSPC302008-1G APOSPC302008-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formuła: C₈H₉F₂NO
MW: 173.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115987
Numer CAS: 886500-75-0
Jednostka: 3259
ADR: 8 III