Drukuj
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302005-25G PC302005-5G PC302005-1G PC302005-100G
APOSPC302005-25GEA 1730 PLN
APOSPC302005-25G APOSPC302005-5G APOSPC302005-1G APOSPC302005-100G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃Cl₂FO₂
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00090506
Numer CAS: 32890-91-8