Drukuj
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302001-1G PC302001-5G PC302001-25G
APOSPC302001-1GEA 153 PLN
APOSPC302001-1G APOSPC302001-5G APOSPC302001-25G
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660356
Numer CAS: 883267-70-7