Drukuj
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2,4-dinitroaniline
PC3020-25G PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA 1390 PLN
APOSPC3020-25G APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Formuła: C₆H₄FN₃O₄
Temp. topnienia: 185…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007150
Numer CAS: 367-81-7